3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)ethanone
C3288-1G C3288-5G
TCIAC3288-1GEA 380 NOK
TCIAC3288-1G TCIAC3288-5G
3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
MDL nummer: MFCD04115834
CAS-nummer: 842140-52-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C