4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
C3298-1G C3298-5G
TCIAC3298-1GEA 475 NOK
TCIAC3298-1G TCIAC3298-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
MDL nummer: MFCD04115858
CAS-nummer: 151945-84-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C