6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloroquinolin-4-ol, 6-Chloro-4-hydroxyquinoline
C3312-1G C3312-5G
TCIAC3312-1GEA 475 NOK
TCIAC3312-1G TCIAC3312-5G
6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,60 g/mol
Smeltepunkt: 269°C
MDL nummer: MFCD00024011
CAS-nummer: 23432-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&vid=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %