N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Warning
C3315-1G C3315-5G
TCIAC3315-1GEA 850 NOK
TCIAC3315-1G TCIAC3315-5G
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Formel: C₁₄H₁₂ClN₃O₂
MW: 289,72 g/mol
Smeltepunkt: 250°C
MDL nummer: MFCD09263704
CAS-nummer: 848133-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&vid=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %