5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
C3317-1G C3317-5G
TCIAC3317-1GEA 445 NOK
TCIAC3317-1G TCIAC3317-5G
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Flash punkt: 47°C
MDL nummer: MFCD00060655
CAS-nummer: 89634-74-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %