6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-Chloro-4-methylumbelliferone
C3319-1G C3319-5G
TCIAC3319-1GEA 1350 NOK
TCIAC3319-1G TCIAC3319-5G
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,62 g/mol
Smeltepunkt: 280°C
MDL nummer: MFCD00816527
CAS-nummer: 19492-02-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %