2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
C3324-1G C3324-5G
TCIAC3324-1GEA 1650 NOK
TCIAC3324-1G TCIAC3324-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD11870102
CAS-nummer: 1989-25-9
EINECS: 217-865-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C