3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
C3330-1G C3330-5G
TCIAC3330-1GEA 825 NOK
TCIAC3330-1G TCIAC3330-5G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
MDL nummer: MFCD04038259
CAS-nummer: 493038-93-0
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&vid=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %