4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3334-25G C3334-5G
TCIAC3334-25GEA 4050 NOK
TCIAC3334-25G TCIAC3334-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00134231
CAS-nummer: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C