2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3336-1G C3336-5G
TCIAC3336-1GEA 555 NOK
TCIAC3336-1G TCIAC3336-5G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Flash punkt: 91°C
MDL nummer: MFCD00045092
CAS-nummer: 71648-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&vid=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %