2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C3351-1G C3351-5G
TCIAC3351-1GEA 755 NOK
TCIAC3351-1G TCIAC3351-5G
2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,6600 g/mol
MDL nummer: MFCD01568734
CAS-nummer: 111826-11-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C