2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3362-1G C3362-5G
TCIAC3362-1GEA 405 NOK
TCIAC3362-1G TCIAC3362-5G
2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-9H-carbazole
Formel: C₁₂H₈ClN
MW: 201,65 g/mol
MDL nummer: MFCD01444890
CAS-nummer: 10537-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&vid=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C