2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
C3368-1G C3368-5G
TCIAC3368-1GEA 700 NOK
TCIAC3368-1G TCIAC3368-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
MDL nummer: MFCD03095293
CAS-nummer: 153034-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&vid=a047986db5728634e73b9e79d49f0a25cbe80866&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C