4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
C3374-1G C3374-200MG
TCIAC3374-1GEA 930 NOK
TCIAC3374-1G TCIAC3374-200MG
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00153102
CAS-nummer: 175205-77-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %