2-Fluoroisonicotinonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Cyano-2-fluoropyridine
C3383-5G C3383-25G
TCIAC3383-5GEA 650 NOK
TCIAC3383-5G TCIAC3383-25G
2-Fluoroisonicotinonitrile ≥99.0% (by GC)
2-Fluoroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL nummer: MFCD09027299
CAS-nummer: 3939-14-8
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&vid=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C