Uretan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
325540500 325542500 325540010
ACRO325540500EA 515 NOK
ACRO325540500 ACRO325542500 ACRO325540010
Uretan 97%
Uretan
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Kokepunkt: 182…184 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 47…51 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007966
CAS-nummer: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10013
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %