(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (3-Chloropropyl)tris(trimethylsiloxy)silane, 3-(3-Chloropropyl)-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane
C3437-1G
C3437-5G
TCIAC3437-1GEA
220
NOK
TCIAC3437-1G
TCIAC3437-5G
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane
Formel:
C₁₂H₃₃ClO₃Si₄ MW: 373,18 g/mol Kokepunkt: 181°C Flash punkt: 85°C |
MDL nummer:
MFCD00054781 CAS-nummer: 18077-31-1 EINECS: 241-985-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |