2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium tetrafluoroborate, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, CIB, 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
C3444-1G C3444-5G
TCIAC3444-1GEA 325 NOK
TCIAC3444-1G TCIAC3444-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Formel: C₅H₁₀ClN₂·BF₄
MW: 220,4 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09039291
CAS-nummer: 153433-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ce0b488abe10c98454c1306ee7a0f35e5194d7&vid=97ce0b488abe10c98454c1306ee7a0f35e5194d7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C