4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3486-5G C3486-25G
TCIAC3486-5GEA 650 NOK
TCIAC3486-5G TCIAC3486-25G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,63 g/mol
MDL nummer: MFCD02684308
CAS-nummer: 122334-37-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %