Schisandrin A ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Schizandrin A, Deoxyschizandrin, Deoxyschisandrin
C3501-100MG C3501-25MG
TCIAC3501-100MGEA 5625 NOK
TCIAC3501-100MG TCIAC3501-25MG
Schisandrin A ≥98.0% (by GC)
Schisandrin A
Formel: C₂₄H₃₂O₆
MW: 416.51 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09026934
CAS-nummer: 61281-38-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C