Clevidipine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-((Butyryloxy)methyl) 5-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Aicd 3-[(Butyryloxy)methyl] 5-Methyl ester, 3-[(Butyryloxy)methyl] 5-Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C3503-1G C3503-250MG
TCIAC3503-1GEA 4225 NOK
TCIAC3503-1G TCIAC3503-250MG
Clevidipine ≥98.0% (by HPLC)
Clevidipine
Formel: C₂₁H₂₃Cl₂NO₆
MW: 456,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00940070
CAS-nummer: 167221-71-8
Merck Indeks: 14,02352
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C