4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-Amylbenzoate, 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-Pentylbenzoate, 4-Amylbenzoic acid 4-Cyano-3,5-difluorophenyl ester, 4-Pentylbenzoic acid 4-Cyano-3,5-difluorophenyl ester
C3512-1G C3512-5G
TCIAC3512-1GEA 635 NOK
TCIAC3512-1G TCIAC3512-5G
4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-3,5-difluorophenyl-4-n-pentylbenzoate
Formel: C₁₉H₁₇F₂NO₂
MW: 329,347 g/mol
MDL nummer: MFCD11053375
CAS-nummer: 123843-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C