2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4,6-bis(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
C3514-1G C3514-5G
TCIAC3514-1GEA 1375 NOK
TCIAC3514-1G TCIAC3514-5G
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine
Formel: C₁₇H₁₄ClN₃
MW: 295,77 g/mol
MDL nummer: MFCD29071841
CAS-nummer: 21902-34-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C