4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C3518-200MG
C3518-1G
TCIAC3518-200MGEA
460
NOK
TCIAC3518-200MG
TCIAC3518-1G
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine
Formel:
C₁₆H₁₀Cl₂N₂ MW: 301,17 g/mol |
MDL nummer:
MFCD30536778 CAS-nummer: 1354749-13-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |