1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3523-1G C3523-5G
TCIAC3523-1GEA 660 NOK
TCIAC3523-1G TCIAC3523-5G
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,6100 g/mol
Kokepunkt: 206°C
MDL nummer: MFCD00674505
CAS-nummer: 3383-72-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C