3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
C3527-1G C3527-5G
TCIAC3527-1GEA 445 NOK
TCIAC3527-1G TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (by GC)
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Kokepunkt: 114°C
MDL nummer: MFCD00831102
CAS-nummer: 6282-88-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %