Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
C3545-1G C3545-5G
TCIAC3545-1GEA 715 NOK
TCIAC3545-1G TCIAC3545-5G
Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)
Ciclopirox olamine
Formel: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
MW: 268,3520 g/mol
Smeltepunkt: 143°C
MDL nummer: MFCD00078997
CAS-nummer: 41621-49-2
EINECS: 255-464-9
Merck Indeks: 14,02266
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %