4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-propylbenzoate, 4-Propylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester
C3554-1G C3554-5G
TCIAC3554-1GEA 325 NOK
TCIAC3554-1G TCIAC3554-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Propylbenzoate
Formel: C₁₇H₁₄FNO₂
MW: 283,30 g/mol
MDL nummer: MFCD06797522
CAS-nummer: 86776-51-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C