4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Pentylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester, 4-Amylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester, 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Pentylbenzoate, 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Amylbenzoate
C3555-1G C3555-5G
TCIAC3555-1GEA 610 NOK
TCIAC3555-1G TCIAC3555-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate
Formel: C₁₉H₁₈FNO₂
MW: 311,356 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11053363
CAS-nummer: 86786-89-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %