5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
C3559-1G C3559-5G
TCIAC3559-1GEA 745 NOK
TCIAC3559-1G TCIAC3559-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
MDL nummer: MFCD00100755
CAS-nummer: 947-95-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C