SCR7 pyrazine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydropteridin-4(1H)-one
C3577-10MG C3577-50MG
TCIAC3577-10MGEA 1425 NOK
TCIAC3577-10MG TCIAC3577-50MG
SCR7 pyrazine ≥98.0% (by HPLC)
SCR7 pyrazine
Formel: C₁₈H₁₂N₄OS
MW: 332,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02167478
CAS-nummer: 14892-97-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 16.00 to 17.50 %