2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C3593-1G C3593-5G
TCIAC3593-1GEA 715 NOK
TCIAC3593-1G TCIAC3593-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00007204
CAS-nummer: 6361-22-4
EINECS: 228-831-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C