SCH-58261 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: SCH 58261, 2-(furan-2-yl)-7-phenethyl-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine, SCH58261, SCH-58261
C3599-25MG C3599-5MG
TCIAC3599-25MGEA 5675 NOK
TCIAC3599-25MG TCIAC3599-5MG
SCH-58261 ≥98.0% (by HPLC)
SCH-58261
Formel: C₁₈H₁₅N₇O
MW: 345,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00933778
CAS-nummer: 160098-96-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 27.00 to 29.80 %