Chloro-IB-MECA ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cl-IB-MECA, 2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)adenosine-5'-N-methyluronamide, Namodenoson, (2S,3S,4R,5R)-5-(2-Chloro-6-((3-iodobenzyl)amino)-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide
C3601-10MG C3601-50MG
TCIAC3601-10MGEA 1475 NOK
TCIAC3601-10MG TCIAC3601-50MG
Chloro-IB-MECA ≥98.0% (by HPLC)
Chloro-IB-MECA
Formel: C₁₈H₁₈ClIN₆O₄
MW: 544,73 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861178
CAS-nummer: 163042-96-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 14.70 to 16.20 %