N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide Epoxide, N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide
C3607-5G C3607-25G
TCIAC3607-5GEA 340 NOK
TCIAC3607-5G TCIAC3607-25G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (by GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,21 g/mol
MDL nummer: MFCD08460201
CAS-nummer: 90357-51-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C