4-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Chlorobut-1-ene
C3611-5G C3611-25G
TCIAC3611-5GEA 620 NOK
TCIAC3611-5G TCIAC3611-25G
4-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1-butene
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Kokepunkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00039386
CAS-nummer: 927-73-1
EINECS: 213-160-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %