4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
C3616-1G C3616-5G
TCIAC3616-1GEA 610 NOK
TCIAC3616-1G TCIAC3616-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
MDL nummer: MFCD01631911
CAS-nummer: 80565-30-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C