(E)-Cinnamyl Benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzoic acid (E)-Cinnamyl ester, Benzoic acid (E)-3-Phenyl-2-propenyl ester, (E)-3-Phenyl-2-propenyl Benzoate
C3650-100G C3650-25G
TCIAC3650-100GEA 2675 NOK
TCIAC3650-100G TCIAC3650-25G
(E)-Cinnamyl Benzoate ≥98.0% (by GC)
(E)-Cinnamyl Benzoate
Formel: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Kokepunkt: 335°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00475021
CAS-nummer: 50555-04-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C