1,4-Cineole ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
C3652-100G
C3652-25G
TCIAC3652-100GEA
1475
NOK
TCIAC3652-100G
TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0% (by GC)
1,4-Cineole
Formel:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol Kokepunkt: 173°C Smeltepunkt: –46°C Flash punkt: 47°C |
MDL nummer:
MFCD00209502 CAS-nummer: 470-67-7 EINECS: 207-428-9 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |