Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(pentamethylenethiocarbamoyl) Tetrasulphide, Tetrasulphanediylbis(piperidin-1-ylmethanethione)
D0279-25G D0279-500G
TCIAD0279-25GEA 220 NOK
TCIAD0279-25G TCIAD0279-500G
Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Dipentamethylenethiuram tetrasulphide
Formel: C₁₂H₂₀N₂S₆
MW: 384,67 g/mol
MDL nummer: MFCD00047474
CAS-nummer: 120-54-7
EINECS: 204-406-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Elemental analysis (Sulfuride) 50.0 to 62.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C