2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
D0298-25G
D0298-500G
TCIAD0298-25GEA
365
NOK
TCIAD0298-25G
TCIAD0298-500G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formel:
C₈H₁₉NO₂ MW: 161,25 g/mol Kokepunkt: 101°C |
MDL nummer:
MFCD00020604 CAS-nummer: 140-82-9 EINECS: 205-436-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |