2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0708-10ML D0708-25ML
TCIAD0708-10MLEA 970 NOK
TCIAD0708-10ML TCIAD0708-25ML
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00023821
CAS-nummer: 766-20-1
EINECS: 212-162-1
FN: 2707
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %