N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
D0756-1G D0756-5G
TCIAD0756-1GEA 770 NOK
TCIAD0756-1G TCIAD0756-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 305°C
MDL nummer: MFCD00059550
CAS-nummer: 2436-85-3
EINECS: 219-432-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C