N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N,N-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine
D0812-500G D0812-25G
TCIAD0812-500GEA 2000 NOK
TCIAD0812-500G TCIAD0812-25G
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC)
N,N'-Di-2-naphthyl-1,4-phenylenediamine
Formel: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
MDL nummer: MFCD00053487
CAS-nummer: 93-46-9
EINECS: 202-249-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %