Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
D1199-25ML
D1199-5ML
TCIAD1199-25MLEA
6075
NOK
TCIAD1199-25ML
TCIAD1199-5ML
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (by GC)
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ MW: 199,26 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00038043 CAS-nummer: 1656-94-6 EINECS: 216-753-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |