1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(3-Dimethylaminophenyl)ethyl Alcohol, 3-Dimethylamino-alpha-methylbenzyl Alcohol
D1269-25G D1269-5G
TCIAD1269-25GEA 5300 NOK
TCIAD1269-25G TCIAD1269-5G
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Kokepunkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00059658
CAS-nummer: 5339-01-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %