1,3-Dipropoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Resorcinol Dipropyl Ether
D1362-1ML D1362-5ML
TCIAD1362-1MLEA 700 NOK
TCIAD1362-1ML TCIAD1362-5ML
1,3-Dipropoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dipropoxybenzene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Kokepunkt: 251°C
MDL nummer: MFCD00059402
CAS-nummer: 56106-37-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %