2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2-Dimethylthiazolidine
D1491-25ML D1491-5ML
TCIAD1491-25MLEA 445 NOK
TCIAD1491-25ML TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
Formel: C₅H₁₁NS
MW: 117.2125 g/mol
Kokepunkt: 61°C
Flash punkt: 55°C
MDL nummer: MFCD00014488
CAS-nummer: 19351-18-9
EINECS: 242-980-4
FN: 1993
ADR: 3 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %