Dansyl-L-isoleucine
Leverandør: TCI
Synonymer: Dns-Ile-OH, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-isoleucine
D1497-1G D1497-100MG
TCIAD1497-1GEA 2150 NOK
TCIAD1497-1G TCIAD1497-100MG
Dansyl-L-isoleucine
Dansyl-L-isoleucine
Formel: C₁₈H₂₄N₂O₄S
MW: 364,46 g/mol
MDL nummer: MFCD00069525
CAS-nummer: 1100-21-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %