Dansyl-L-isoleucine
Leverandør: TCI
Synonymer:
Dns-Ile-OH, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-isoleucine
D1497-1G
D1497-100MG
TCIAD1497-1GEA
2150
NOK
TCIAD1497-1G
TCIAD1497-100MG
Dansyl-L-isoleucine
Dansyl-L-isoleucine
Formel:
C₁₈H₂₄N₂O₄S MW: 364,46 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00069525 CAS-nummer: 1100-21-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |